Drukuj
VWR®, Prostokątne szkiełka nakrywkowe
Dostawca: VWR Collection
631-1569EA 444 PLN
631-1569 631-1572 631-1573 631-1574 631-1575
VWR®, Prostokątne szkiełka nakrywkowe
Szkiełka nakrywkowe
Szkiełka nakrywkowe nadają się do stosowania w diagnostyce
  • Made of pure white Hydrolytic Class 1 glass
Thickness: 0.13 - 0.16 mm
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Sposób pakowania: W pojemnikach dozujących z osobną pokrywą