Drukuj
Szkiełka nakrywkowe, Nunc Thermanox
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
150067 174934 174942
734-2154EA 4030 PLN
734-2154 734-2115 734-2116
Szkiełka nakrywkowe, Nunc Thermanox
Szkiełka nakrywkowe
Szkiełka te pozostają płaskie podczas użytkowania.
  • Odporne na popularne rozpuszczalniki
  • Autofluorescencja od 380 do 545 nm
  • Powierzchnia modyfikowana z jednej strony dla zapewnienia optymalnego wiązania i wzrostu komórek
Thickness: 0,2 mm