Drukuj
Szkiełka z komorami, Corning® BioCoat™ Kolagen I
Dostawca: Corning
354557 354630
734-0206EA 2220 PLN
734-0206 734-0241
Szkiełka z komorami, Corning® BioCoat™ Kolagen I
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Szkiełka z komorami
BioCoat Collagen I culture slides allow cells to be cultured and analysed on a slide. Cells are grown in a plastic chamber attached to a prepared slide. Cells can be fixed and stained in situ without disruption of the cell monolayer.
  • Chamber easily and safely removed using the disposable safety removal tool supplied
  • Pressure-sensitive, biocompatible, acrylic-adhesive gasket remains with the vessel after removal, not on the slide, facilitating further processing or placement of coverslips
  • Blue hydrophobic border defines cell culture areas
  • Wells numbered for
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable Niski wpływ na produkcję
Certyfikacja środowiskowa ISO 14001 - Bedford