Drukuj
Szkiełka z komorami, Nunc™ Lab-Tek™ II
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
155360 155379 155382 155409
734-2055EA 1710 PLN
734-2055 734-2057 734-2059 734-2061
Szkiełka z komorami, Nunc™ Lab-Tek™ II
Szkiełka nakrywkowe
Szkiełko nakrywkowe ze szkła borokrzemowego, komora na medium z polistyren, sterylne.
  • Doskonałe do konfokalnej analizy obrazu
  • Optimal for high power inverted microscope viewing up to 60× magnification
  • Podzielone na komory szkiełka nakrywkowe, komora medium nie jest wymienialna