Drukuj
Szkiełka z komorami, Nunc™ Lab-Tek™ II
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
154453 154461 154526 154534
734-2047EA 1130 PLN
734-2047 734-2048 734-2049 734-2050
Szkiełka z komorami, Nunc™ Lab-Tek™ II
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Szkiełka z komorami
Polistyrenowe komory na medium na szkiełku ze szkła, wieczko z polistyrenu.
  • Wymienna komora na medium w konfiguracji z 1,2,4 i 8 dołkami, przytwierdzona do nie fluorescencyjnego szkiełka mikroskopowego ze szkła
  • Zaokrąglone narożniki używające kleju biokompatybilnego
  • Obojętna hydrofobowa granica nadrukowana na szkiełku
  • Nadrukowany obszar do opisu SuperFrost™
  • Modyfikowane dla zapewnienia doskonałego wiązania komórek i ich wzrostu
Do hodowli komórkowych, testów wirusowych i mykoplazmatycznych, badań chromosomów, testów toksyczności i immunocytologii.