Drukuj
VWR®, Szkiełka mikroskopowe
Dostawca: VWR Collection
631-1550EA 31.5 PLN
631-1550 631-1551 631-1552 631-1553
VWR®, Szkiełka mikroskopowe
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Szkiełka mikroskopowe
  • Białe przejrzyste szkło
  • Cięte lub tępe krawędzie
  • Dostępne zwyczajne lub matowe
W×D×H: 76×26×1 mm