Drukuj
Jednorazowe próbniki, ViscoThief, SteriWare®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
1200-1300 1200-1301 1200-2300 1200-2301
216-4371EA 2260 PLN
216-4371 216-4372 216-4373 216-4374
Jednorazowe próbniki, ViscoThief, SteriWare®
Zbiorniki na odczynniki
PP. Pojemnik o formacie standardowej mikropłytki i pojemności 300 ml zaprojektowany by zwiększyć efektywność testu.
  • Wzorzysta konstrukcja dna minimalizuje martwą objętość a przegrody redukują chlapanie
  • Płaskie dno jest zaprojektowane by pasować do wielu róznych testów, przeprowadzanych manualnie i przy użyciu robota
  • Sterylna wersja jest wolna od DNazy, RNazy i pirogenów
Dł.×Sz.×Wys.: 86×128×43 mm
L×W×H: 86×128×43 mm