Drukuj
96 dołkowe płtyki z PP, Falcon®
Dostawca: Corning
351190 353263
734-0384EA 1700 PLN
734-0384 734-0391
96 dołkowe płtyki z PP, Falcon®
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
PP plate, PP lid, non sterile. Plates designed for compound storage.
  • Rigid and flat plate for consistent automated handling
  • Low retention PP and well design give low residual volumes after pipetting
  • Lid compatible with automated lidding and de-lidding devices
  • Raised well edges and flatness for heat and adhesive sealing