Drukuj
Maty uszczelniające do 96-dołkowych płytek
Dostawca: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0566 AB-0674 AB-0675 AB-0566/SP
732-4822EA 896 PLN
732-4822 732-4846 732-4847 ADVAAB-0566/SP
Maty uszczelniające do 96-dołkowych płytek
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Round or square capped mats for sealing 96-well storage plates.
  • Alphanumeric grid-referencing to aid sample identification
  • Autoclavable or pierceable formats
  • Pierceable mats are solvent resistant (including DMSO)
  • Flexible design
Colour: Clear