Drukuj
Mikropłytki do immunooznaczeń
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Immulon®
735-0491EA 891 PLN
735-0491 735-0492 735-0493 735-0494 735-0461 735-0462 735-0463 735-0540 735-0551 735-0464 735-0465 735-0531 735-0499 735-0500 735-0535 735-0546 735-0537 735-0539
Mikropłytki do immunooznaczeń
Mikropłytki Mikropłytki i paski immunologiczne
Zaprojektowane specjalnie do immunooznaczeń, płytki te mogą posiadać powierzchnię wiążącą taką jak Immulon®, uniwersalnego wiązania (UB) i wzmocnionego wiązania (EB). Powierzchnie te pozwalają na łatwiejsze zaprojektowanie doświadczeń a przez to tworzenie oznaczeń o szczególnych wymaganiach odnośnie pH, buforów, pKa i żywic.
  • Dostępne w formacie 96 dołkowym lub płytki ze stripami dostosowane do wymagań systemów automatycznych
  • Płytki z dzielonymi stripami dla maksymalnej wydajności operowania zarówno dużą jak i małą liczbą próbek, ponieważ możliwe jest użycie wyłącznie wymaganej liczby dołków
  • Dzielone stripy posiadają unikalny system zamykania dołków który trzyma dołki i próbki bezpiecznie w miejscu
  • Stripy dostępne są w formacie 1×8 i 1×12 dzielone i jednolite, dostępne są również pary stripów 2×8
Płytki Immulon® 1 B i UB mają średnią powierzchnię wiążącą o zdolności wiązania 100-200 ng IgG/cm². Obie mają powinowactwo do kompleksów hydrofobowych i białek. Cząsteczki dla średnich powierzchni wiążących to przeciwciała, białka, immunoglobuliny, lipidy, lipoproteiny i lipopolisacharydy.
Płytki Immulon® 2HB, Immulon® 4 HBX i EB mają wysoko wiążącą napromieniowaną powierzchnię o zdolności wiązania 400 do 500 ng IgG/cm². Płytki Immulon® 4 HBX posiadają specjalną powierzchnię ze specjalną żywicą dla maksymalnego poboru protein. Płytki EB dają gwarantowany współczynnik wariacji. Molekuły dla wysoko wiążących powirzchni to przeciwciała poliklonalne i monoklonalne, białka, peptydy, polisacharydy, glikoproteiny, immunoglobuliny, lipoproteiny, glikoproteiny, oczyszczone antygeny.