Drukuj
Moduły, Nunc-Immuno™, BreakApart™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
473539 473768
735-0062EA 3460 PLN
735-0062 735-0065
Moduły, Nunc-Immuno™, BreakApart™
Mikropłytki Mikropłytki i paski immunologiczne
Polistyren. Zaprojektowane do immunooznaczeń w fazie stałej, na przykład technik ELISA. Dostępne z modyfikacjami powierzchni MaxiSorp™ lub PolySorp™, składają się z ramki z 12 kartridżami w każdym znajduje się podzielny strip 8 dołkowy. Wszystkie moduły MaxiSorp™ są certyfikowane na homogeniczność wiązania. Moduły w ramce posiadają oznaczenia alfanumeryczne dla orientacji (wymiary zewnętrzne: 128×86 mm) pasują do wszystkich typowych urządzeń.
  • Dno dołków kształtu C (płaskie z zaokrąglonymi krawędziami) dla optymalnego płukania i odzysku płynu
  • Narzędzie do wysuwania stripów dołączone do każdego opakowania 60 modułów
  • Moduły oznaczone kolorami umożliwiające identyfikację oznaczenia (prosimy o kontakt w sprawie dostępności)
  • Moduły wolno stojące
Rekomendowana objętość robocza: 250 µl.
Recommended working volume: 250 µl