Drukuj
Moduły, Nunc-Immuno™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Nunc-Immuno™ MicroWell™ MaxiSorp™ Nunc-Immuno™ MicroWell™ MediSorp™ Nunc-Immuno™ MicroWell™ PolySorp™ Nunc-Immuno™ MicroWell™ MultiSorp™
735-0049EA 2410 PLN
735-0049 735-0126 735-0048 735-0015 735-0046 735-0067 735-0055 735-0066 735-0043 735-0021 735-0054 735-0020 735-0042 735-0064 735-0053 735-0052 735-0063 735-0050 737-0240 737-0243
Moduły, Nunc-Immuno™
Mikropłytki Mikropłytki i paski immunologiczne
Polistyren. Moduły Nunc Immuno™ zostały zaprojektowane do technik ELISA, gdzie wymagania odnośnie wszechstronności wymagają innego rozwiązania niż standardowe płytki 96 dołkowe. Dostępne w wersji z powierzchnią MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ i MultiSorp™. Wszystkie moduły MaxiSorp™ są certyfikowane na homogeniczność wiązania. Moduły w ramce (wymiary zewnętrzne 12×86 mm) pasują do wszystkich typowych urządzeń.
  • Moduły Nunc StarWell™ mogą skrócić czas inkubacji o więcej niż 50% lub podnieść czułość o podobny procent
  • Mała liczba próbek może zostać przerobiona bardziej ekonomicznie
  • Dostępne w wersji z ramką i bez ramki, moduły pozostają w ramce po jej odwróceniu do góry nogami
  • Wybór kształtu dołków: okrągłe (U), płaskie (F) lub w kształcie C (płaskie z zakrzywionym krawędziami)
Powierzchnia MaxiSorp™ posiada wysokie powinowactwo do cząsteczek z podobną ilością domen hydrofobowych i hydrofilowych, powierzchnia PolySorp™, mniej spolaryzowaną niż MaxiSorp™ i posiada wysokie powinowactwo do molekuł o hydrofobowej naturze, MediSorp™ ma właściwości pośrednie między PolySorp™ a MaxiSorp™, dając niski sygnał tła dla próbek zawierających serum, MultiSorp™ posiada wysokie powinowactwo do cząsteczek hydrofilowych.