Drukuj
Płytki, Nunc™ OmniTrays
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
242811 264728
734-0490EA 1190 PLN
734-0490 732-2735
Płytki, Nunc™ OmniTrays
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
Polistyren, sterylny, z wieczkiem. Użyteczne do screeningu bibliotek i metod hybrydyzacji DNA, te 90 ml płytki są również odpowiednie do standardowych zastosowań szalek Petriego i hodowli bakteryjnych.
  • Kompatybilne z systemami automatycznymi
  • Sztywna ścianka umożliwia manipulację i układanie w stos
  • Mogą być zamrażane w −20 °C
Wymiary zewnętrzne: 128×86 mm
Rekomendowana objętość robocza: 35 ml
Recommended working volume: 35 ml