Drukuj
Płytki 384-dołkowe, 100µl, AcroPrep™
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
5076 5077 5078 5079 5081 5080 5084 5085 5073W 5072-N
516-0172EA 4130 PLN
516-0172 516-0173 516-0174 516-0175 736-4005 736-4004 516-0176 736-4006 516-0207 516-0170
Płytki 384-dołkowe, 100µl, AcroPrep™
Mikropłytki Płytki filtracyjne
Idealny do przygotowywania próbek o wysokiej przepustowości i do procedur wykrywania. Płytki filtracyjne AcroPrep™ są wykonane z odpornego chemicznie, obojętnego biologicznie PP, z pokrywą z czystego PS, i są dostępne w wielu różnych konfiguracjach, w celu spełnienia wymagań licznych zastosowań.
  • Dostępne z możliwością wyboru różnych konfiguracji membranowych, kolorów płytek, oraz objętości dołków i długości końcówek wylotowych
  • Zrobotyzowana konstrukcja zbudowana z jednej części, zaprojektowana zgodnie z normami SBS
  • Płyty można układać w stos, z pokrywką i bez
  • Przesłuchy między studzienkami są wyeliminowane, ponieważ membrany są pakowane indywidualnie do każdej studzienki, a każda studzienka zawiera detektor płynu
  • Szeregowane etykiety z kodem kreskowym pozwalają na korzystanie z automatycznych systemów śledzenia i identyfikację typu membrany