Drukuj
Płytki do przechowywania głębokich studzienek, 96-studzienkowe, 1,2 ml
Dostawca: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0564 AB-0787
732-4821EA 1410 PLN
732-4821 732-4883
Płytki do przechowywania głębokich studzienek, 96-studzienkowe, 1,2 ml
Mikropłytki Płytki typu Deep-Well
PP. 96-well plates with round wells for storage and screening applications.
  • 1,2 ml working volume when sealed with adhesive or heat seals, 1,1 ml when sealed with storage plate cap strips or 1,0 ml when sealed with 96-cap sealing mat
  • U-shaped well bottom to aid resuspension