Drukuj
Płytki głębokodołkowe do przechowywania, 96-dołkowe, 0,8 ml
Dostawca: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0765 AB-0859
732-4871EA 1510 PLN
732-4871 732-4900
Płytki głębokodołkowe do przechowywania, 96-dołkowe, 0,8 ml
Mikropłytki Płytki typu Deep-Well
PP. 96-well plates for sample storage.
  • 0,8 ml working volume when sealed with adhesive or heat seals, 0,7 ml when sealed with storage plate cap strips or 0,55 ml when sealed with a 96-cap sealing mat
  • Conical well bottom for ease of sample retrieval