Drukuj
Płytki 96-dołkowe Nunclon™ z optycznym dnem
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
165306 165305 164588 164590
732-2605EA 2900 PLN
732-2605 732-2604 734-2088 734-2089
Płytki 96-dołkowe Nunclon™ z optycznym dnem
Mikropłytki Płytki do hodowli komórkowych
Płytka z polistyrenu ze szkiełkiem podstawowym lub podstawa polimerowa lub szklana nakrywkowa, sterylna, z wieczkiem. Płytki, z białą lub czarną częścią górną i przezroczystą podstawą, zaprojektowane dla optymalnej przejrzystości oglądania zawartości dołków.
  • Płaskie dno dołków dla dostępu przez czytnik płytek
  • Wielkość kompatybilna ze standardowymi urządzeniami i systemami automatycznymi
  • Modyfikacja powierzchni dla optymalnego wiązania i wzrostu komórek
  • Podstawa ze szkiełkiem nakrywkowym Nr 1,5 dla zapewnienia minimalnego rozpraszania światła i niskiej autofluorescencji, zapewnia to dokładniejsze wyniki z powodu większego stosunku sygnału do zakłóceń
Zakres roboczy: 50 - 200 µl/dołek
Working range: 50 - 200 µl/well