Drukuj
Płytki pokryte kolagenem I, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
152034 152036 152038 152040
735-0226EA 3730 PLN
735-0226 734-1183 734-1185 734-1187
Płytki pokryte kolagenem I, Nunc™
Mikropłytki Płytki do hodowli komórkowych
Polistyrenowe gotowe do użycia płytki pre pokryte kolagen I, z wieczkiem.
  • Jednakowa powierzchnia wzrostu w każdej serii zapewnia gwarantowane wyniki
  • Wysokiej jakości powierzchnia sprzyja wiązaniu komórek, wzrostowi i różnicowaniu w mediach zawierających serum i bez serum
  • Stabilne w temperaturze pokojowej
Szer.×Dł.: 128×86 mm.