Drukuj
Płytki pokryte poli-D-lizyną, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
152028 152029 152037 152039
734-1177EA 5410 PLN
734-1177 734-1178 734-1184 734-1186
Płytki pokryte poli-D-lizyną, Nunc™
Mikropłytki Płytki do hodowli komórkowych
Polistyrenowe gotowe do użycia płytki pokryte poli-D-lizyną, z wieczkiem.
  • Jednakowa powierzchnia wzrostu w każdej serii zapewnia gwarantowane wyniki
  • Wysokiej jakości powierzchnia sprzyja wiązaniu komórek, wzrostowi i różnicowaniu w mediach zawierających serum i bez serum
  • Stabilne w temperaturze pokojowej
Szer.×Dł.: 128×86 mm