Drukuj
Płytki 96 dołkowe MicroWell™, Nunclon™?
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
143761 156545 161093 163320 167008 168055 168136
734-2033EA 722 PLN
734-2033 732-2601 734-2073 734-2080 734-2097 732-2607 734-1192
Płytki 96 dołkowe MicroWell™, Nunclon™?
Mikropłytki Płytki do hodowli komórkowych
PS, high flange design, sterile. Ideal for cell culture, cloning, viral titrations and cell fusion.
  • Plate edges and lids designed to reduce evaporation
  • Raised well rims reduce risk of cross contamination
  • Lids shaped to facilitate stacking and handling
  • 96-well footprint fits standard equipment
Kolor: Przezroczysty
Wymiary zewnętrzne Dł.×Szer.: 128×86 mm
External L×W: 128×86 mm