Drukuj
Inserty do hodowli komórkowych, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
140620 140640 140627 140629 140642 140644 140652 140654 140656 140660 140663 140668
734-2239EA 2100 PLN
734-2239 734-2240 734-2228 734-2229 734-2230 734-2231 734-2232 734-2233 734-2234 734-2235 734-2236 734-2237
Inserty do hodowli komórkowych, Nunc™
Mikropłytki Płytki z insertami i inserty
Do hodowli większości typów komórek, bez pokrycia matrycowego. Membrany są termicznie zespolone z górną cześcią z polistyrenu. Membrany poliwęglanowe z porami więszych rozmiarów mają zastosowanie do min badań transportu, testów toksyczności, badań chemotaksji i mikroskopii elektronowej. Membrany są przezroczyste kiedy zwilżone i są odpowiednie do obserwacji z kontrastem fazowym i w systemach optycznych Normanskiego.
  • Modyfikowane i kontrolowane pod względem jakości do hodowli komórkowych
  • Doskonałe wiązanie komórek i wzrost
  • Nie toksyczne i odporne na większość rozpuszczalników
  • Niskie wiązanie niespecyficzne
Wszystkie inserty do hodowli Nunc™: rekomendowana objętość robocza, ml = powyżej normalnej objętości roboczej dołka.