Drukuj
Mikropłytki, 1536-dołkowe
Dostawca: Greiner Bio-One
782061_60 782074_60 782077_60 783096_60 783076_60 782075_60 782076_60 782095_60 782096_60 782101_60
392-0138EA 10870 PLN
392-0138 738-0067 738-0070 738-0089 738-0084 738-0068 738-0069 738-0077 738-0078 738-0080
Mikropłytki, 1536-dołkowe
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
PS, without lid. Ideal for high throughput screening applications, these plates are available as clear bottom variants (in clear PS) and black or white in LUMITRAC™ or FLUOTRAC™ quality.
  • HiBase versions designed for top reading instruments, µClear® LoBase plates for bottom reading instruments
  • Solid bottom plates available with high binding (MICROLON™ 600, LUMITRAC™ 600 or FLUOTRAC™ 600) or medium binding (LUMITRAC™ 200 or FLUOTRAC™ 200) surfaces
  • Rounded square well design combines the advantages of the square well (flexible working volume, 3 to 10 µl)
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable Niski wpływ na produkcję Niski wpływ na produkcję Niski wpływ na produkcję Niski wpływ na produkcję Niski wpływ na produkcję Niski wpływ na produkcję Niski wpływ na produkcję Niski wpływ na produkcję Niski wpływ na produkcję Niski wpływ na produkcję
Certyfikacja środowiskowa ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002) ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002) ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002) ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002) ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002) ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002) ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002) ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002) ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002) ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)