Drukuj
Płytki 1536 dołkowe, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
253601 253607 253614
732-2709EA 35640 PLN
732-2709 732-2710 732-2711
Płytki 1536 dołkowe, Nunc™
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
PS, non treated, without lid. Designed for ultra-high throughput screening applications.
  • Standard microplate footprint
  • Available non treated in black, white or clear
  • Low profile lid available separately
Working range: 1 to 10 µl.