Drukuj
Mikropłytki, 384 dołkowe
Dostawca: Greiner Bio-One
781201_100 781209_100 781280_100 781207_100 784201_100 784209_100 784261_100
736-0150EA 3560 PLN
736-0150 738-0064 736-0152 738-0500 738-0507 738-0509 GREI784261_100
Mikropłytki, 384 dołkowe
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
PP, without lid.
  • High chemical and temperature resistance (−196 °C to +121 °C)
  • Standard plates available with flat or V-shaped well profile
  • Deep well Small Volume™ plates have a conical square well geometry with flat bottom that ensures accurate pipetting and thus reduces the dead volume
  • Available in natural, black or white