Drukuj
Płytki 384 dołkowe, nie modyfikowane, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
242757 242765 262160 262260 262360 265202 265203
736-0192EA 1180 PLN
736-0192 734-2182 732-2724 732-2726 732-2727 738-0164 738-0216
Płytki 384 dołkowe, nie modyfikowane, Nunc™
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
Polistyren. Zaprojektowane dla bibliotek DNA i wysokoprzepustowych metod screeningu. Przezroczyste płytki odpowiednie do oznaczeń kolorymetrycznych i przechowywania próbek, białe płytki do luminescencji oraz czarne płytki do oznaczeń fluorescencji.
  • Rounded square well geometry reduces the risk of well-to-well contamination
  • Flat bottom wells for optical reading
  • Standard footprint compatible with automated handling systems
  • Working range: 10 - 100 µl per well
  • Clear plates available sterile or non sterile
Wymiary zewnętrzne: 128×86 mm
Total well volume: 120 µl
Total well volume: 120 µl