Drukuj
Mikropłytki, 96-dołkowe
Dostawca: Greiner Bio-One
650101_100 651101_100 655101_100 655161_100 651161_100 650161_100 655077_40 655075_40 655076_40 655074_40 655094_40 655095_40 655096_40 655097_40 655191_50 651191_400
391-3605EA 387 PLN
391-3605 391-3610 391-3615 736-0119 736-0223 391-3311 391-3629 736-0228 736-0229 738-0016 738-0020 738-0021 738-0022 738-0023 738-0168 738-0208
Mikropłytki, 96-dołkowe
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
PS, without lid. A large number of different 96-well microplates are available in a wide variety of surface treatments with a choice of well profile, and with either solid or µClear® bottom. All plates are free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic.