Drukuj
Płytki 96 dołkowe MicroWell™, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
249662 256510 260836 260844 260860 260887 260895 262162 268200 269620 269787 277143 249952 249570 268152 249940 249935 243656 266120
732-2702EA 614 PLN
732-2702 732-2715 732-2717 732-2718 732-2719 732-2720 732-2721 732-2725 738-0147 732-2746 732-2747 734-0491 732-0812 732-0191 732-2744 738-1004 738-1003 734-2611 738-0196
Płytki 96 dołkowe MicroWell™, Nunc™
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
Polistyren, przezroczysty, niemodyfikowane. Używane w wielu dziedzinach min. screeningu antybiotykowego, testach serologicznych, przechowywanie i screening substancji i bibliotek DNA.
  • Podniesione krawędzie dołków i odpowiednie do nich uszczelki kondensacyjne na wieczku zapobiegają kontaminacji między dołkami i ewaporacją
  • Optymalizowane pod roboty, czytniki automatyczne i systemy pipetujące
  • Płaski kształt dna dołka jest idealny do obserwacji mikroskopowej i pomiarów optycznych
  • Kształt stożkowy maksymalizuje odzysk próbki
  • Dostępna wersja z kodem kreskowym