Drukuj
Systemy replikacji, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
250393 250520
732-2706EA 28300 PLN
732-2706 732-2707
Systemy replikacji, Nunc™
Replikatory mikropłytek i szalek Petriego
Replikatory z anodyzowanego aluminium ze szpilami ze stali nierdzewnej, polipropylenowe elementy kopiujące. Zaprajektowany do replikacji bibliotek DNA, system ten jest idealny do transferu małych objętości cieczy z płytki na płytkę lub na membranę. Szpile przenoszą 1 µl (±0,1 µl) cieczy.