Drukuj
Płytki mikrotitracyjne, 96-well
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2605 2205 9205
735-0184EA 614 PLN
735-0184 735-0180 735-0194
Płytki mikrotitracyjne, 96-well
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
Sztywny styren lub miękki winyl, kwadratowe dołki. Idealne do zastosowań takich jak przechowywanie, transfer próbek lub reagentów, seryjne rozcieńczenia, hemoaglutynacja, typowanie krwi , wiązanie dopełniacza. Dostępne z dołkami z dnem w formie płaskiej, U lub V.
  • Dołki w kształcie U poprawiają wydajność płukania w testach ELISA, wzmacniają czułość w zastosowaniach fluorescencyjnych i pozwalają na obserwację reakcji aglutynacji
  • Dołki w kształcie V są optymalne do oznaczeń wykorzystujących kulki magnetyczne, do testów aglutynacji, do wirowania , zagęszczania i umożliwiają odzysk próbki