Drukuj
Płytki do mikrotestów HLA (Płytki Terasaki)
Dostawca: Greiner Bio-One
653190_480 653180_270
391-3611EA 2790 PLN
391-3611 391-3612
Płytki do mikrotestów HLA (Płytki Terasaki)
Mikropłytki Mikropłytki i paski immunologiczne
PS, cell culture treated surface, with lid. HLA microtest plates (Terasaki plates) are suitable for all applications requiring the serological determination of HLA antigens.
  • Choice of 60- or 72-well plates
  • 10 µl volume per well