Drukuj
Płytki Terasaki, Nunc™ MiniTray
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Nunc™
735-0203EA 4580 PLN
735-0203 735-0202 735-0201
Płytki Terasaki, Nunc™ MiniTray
Mikropłytki Mikropłytki i paski immunologiczne
Polistyren. Przydatne do badań serotypowania, cytotoksyczności i klonowania komórek.
  • Ograniczona adsorpcja protein
  • Przejrzystość optyczna pozwala na użycie z mikroskopem odwróconym
  • Wieczka posiadają oznaczenie odpowiedniej orientacji
  • Duże wypukłe oznaczenia alfanumeryczne pozycji
  • Wyjątkowa powierzchnia modyfikowana w celu maksymalizacji mieszania próbki i odczynników