Drukuj
Mikropłytki, 96- i 384-well, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
249943 249944 249945 249946 249947 249949 249950 264573 264575 264576 264579 267245 267334 267342 267350 267369 267385 442587
732-2619EA 1730 PLN
732-2619 732-2620 732-2621 732-2622 732-2623 732-2624 732-2625 732-2654 732-2656 732-2657 732-2660 732-2661 732-2662 732-2663 732-2664 732-2665 732-2666 735-0016
Mikropłytki, 96- i 384-well, Nunc™
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
Poliprolpylen, niemodyfikowane, bez wieczka. Płytki idealne do oznaczeń w fazie płynnej, przygotowania próbek, przechowywania składników i syntezy chemicznej z powodu ich nietoksyczności i odporności na większość chemikaliów, rozpuszczalników i alkoholi. Białe płytki do zastosowań luminescencyjnych maksymalizują odbicie sygnału i minimalizują autoluminescencję. Czarne płytki do zastosowań fluorescencyjnych zmniejszają fluorescencję tła i minimalizują światło odbite. Kolorowe płytki są szczególnie przydatne do przechowywania.
  • Kompatybilne z robotami i systemami automatycznymi
  • Wybór pomiędzy stożkowymi (V) lub zaokrąglonymi (U) dołkami dla optymalnego odzysku próbki
  • Zaokrąglone kwadratowe dołki eliminują utraty płynu
  • Technologia wspólnych ścianek płytki 96 dołkowej dla oszczędności miejsca i lepszego mieszania w dołkach (oprócz nr. kat. 735-0016)
* Wolne od RNaz i DNaz, certyfikowane.