Drukuj
Białe mikropłytki do luminescencji
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
7566 7567 7571 7572
735-0523EA 1110 PLN
735-0523 735-0524 735-0525 735-0526
Białe mikropłytki do luminescencji
Mikropłytki Mikropłytki i paski immunologiczne
Mikropłytki Microlite™ są silnie barwione w celu minimalizacji zakłóceń i zapewnienia wysokiej reflektywności. Cechy te są idealne dla reakcji intensywnie luminescencyjnych gdzie pochłanianie światła byłoby problemem lub w oznaczeniach o minimalnej luminescencji gdzie nawet niewielka ilość światła mogłaby zaburzyć wynik.
  • Microlite™+ surface offers minimum crosstalk and extra high reflectivity
  • Choice of 96-well or strip plate format
  • Flat bottom wells for optimum optical characteristics
Microlite™ 1+ is the ideal vessel for low signal luminescent reactions, offering medium binding with enhanced dynamic range, extra high reflectivity and minimal crosstalk.
Microlite™ 2+ is an irradiated, high binding surface with enhanced dynamic range, extra high reflectivity and minimal crosstalk for low signal luminescent reactions.