Drukuj
Płytki immunologiczne, 384 dołkowe, MaxiSorp™, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
460372 460518 464718
735-0035EA 1890 PLN
735-0035 735-0036 735-0114
Płytki immunologiczne, 384 dołkowe, MaxiSorp™, Nunc™
Mikropłytki Mikropłytki i paski immunologiczne
Polistyren, z certyfikowaną powierzchnią modyfikowaną MaxiSorp™, z uchwytem. Dostępne jako wybór płytek przezroczystych do oznaczeń kolorymetrycznych i przechowywania próbek, białych płytek do luminescencji, i czarnych do fluorescencji.
  • Wymiary identyczne jak standardowe płytki 96 dołkowe
  • Białe i czarne płytki minimalizaujące zakłócenia między dołkami
  • Zaokrąglone kwadratowe dołki eliminują utraty płynu
  • Płaskie dno do odczytu optycznego
  • Kompatybilne z czytnikami automatycznymi i robotami pipetującymi
Zakres roboczy: 10 - 100 µl na dołek.
Working range: 10 - 100 µl per well