Drukuj
Płytki 96 dołkowe MicroWell™, FluoroNunc™ i LumiNunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
236105 236107 236108 237105 237107 237108
732-2696EA 1140 PLN
732-2696 732-2697 732-2698 732-2699 732-2700 732-2701
Płytki 96 dołkowe MicroWell™, FluoroNunc™ i LumiNunc™
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
Polistyren, nie modyfikowany, z uchwytem. Płytki 96 dołkowe MicroWell™ przeznaczone do oznaczeń opartych o fluorescencję i luminescencję. Czarne mikropłytki do fluorescencji mają zredukowany sygnał tła i minimalne światło rozproszone. Białe płytki do lumienscencji z maksymalnym odbiciem i minimalną autoluminescencją.
  • Podniesione krawędzie dołków obniżają ryzyko kontaminacji
  • Płaskie (F) dna dołków dla optymalnych właściwości optycznych
  • Płytki pasują do wszystkich standardowych urządzeń
  • Kompatybilne z wieczkami do plytek MicroWell™ i taśmą samoprzylepną
Zalecana objętość robocza: 200 µl na dołek
Recommended working volume: 200 µl per well