Drukuj
Płytki 96- i 384-dołkowe, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
142761 142762 242763 242764 265301 265302 240074 164586 265300
734-2031EA 3470 PLN
734-2031 734-2032 734-2180 734-2181 732-2741 732-2742 734-2178 734-2086 732-2740
Płytki 96- i 384-dołkowe, Nunc™
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
Konstrukcja górna z Polistyrenu z folią z polistyrenu lub szkiełkiem nakrywkowym no 1,5 w podstawie. Zaprojektowane do oznaczeń opartych o fluorescencję i luminescencję płytki posiadają białą lub czarną konstrukcję z przejrzystym optycznie dnem. W wyniku tego mogą być odczytywane z góry lub z dołu, lub z obu stron równocześnie.
  • Kompatybilne z robotami pipetującymi
  • Alfanumeryczne oznaczenia dołków
  • Optymalizowane do liczenia scyntylacyjnego
  • Niski poziom tła fluorescencji zapewnia dokładne wyniki z powodu wyższego poziomu sygnału do zakłóceń