Drukuj
Mikropłytki 96 dołkowe, MicroWell™, FluoroNunc™ i LumiNunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
136101 136102 137101 137103
734-2002EA 1530 PLN
734-2002 734-2003 734-2017 734-2018
Mikropłytki 96 dołkowe, MicroWell™, FluoroNunc™ i LumiNunc™
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
Polistyren, modyfikowane do hodowli komórkowych, z wieczkiem. Płytki 96 dołkowe MicroWell™ do oznaczeń opartych o fluorescencję i luminescencję. Czarne płytki do odczytu fluorescencji z minimalnym poziomem światła rozproszonego i fluorescencji tła. Białe płytki do luminescencji z maksymalnym odbiciem i minimalną autoluminescencją.
  • Podniesione krawędzie dołków redukują ryzyko kontaminacji między dołkami
  • Płaskie (kształt F) dna dołków dla optymalnych właściwości optycznych
  • Krawędzie płytek i wieczka zaprojektowane aby zredukować ewaporację
  • Płytki pasują do wszystkich standardowych instrumentó
  • Certyfikowana powierzchnia modyfikowana Nunclon™Δ
Zalecana objętość robocza: 200 µl na dołek
Recommended working volume: 200 µl per well