Drukuj
Akcesoria do mikropłytek, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
5500 5550
735-0189EA 1270 PLN
735-0189 735-0488
Akcesoria do mikropłytek, Nunc™
Mikropłytki Mikropłytki i paski immunologiczne
Zaprojektowane do użytku z mikropłytkami Thermo Scientific™. Wieczka typu A są odpowiednie do typów Immulon®, Microfluor® i Microlite™.
  • Wieczka typu A są odpowiednie do typów Immulon®, Microfluor® i Microlite™