Drukuj
Mikropłytki do fluorescencji
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
9502867 7605 7705 7805 7905
735-0533EA 1010 PLN
735-0533 735-0527 735-0528 735-0529 735-0530
Mikropłytki do fluorescencji
Mikropłytki Mikropłytki i paski immunologiczne
Zaprojektowane specjalnie do aplikacji fluorescencyjnych, ten zakres produktów może posiadać powierzchnie wiążące takie jak Microfluor® i universal binding (UB) i jest dostępny w wersji zabarwionej na czarno lub biało w zależności od potrzeb danegej metody.
  • Dostępne w formacie 96-dołkowym lub płytek ze stripami pozwalając na dobór płytki do wymagań urządzenia automatycznego
  • Płytki Microfluor® posiadają podwyższone ścianki dołków w celu uniknięcia kontaminacji między próbkami
Czarne mikropłytki mają zredukowany sygnał tła w celu wzmocnienia czułości oznaczenia i zminimalizowania przenikania promieniowania pomiędzy próbkami przy okazji unikając strat światła między dołkami. Są dostępne w konfiguracji wysoko i średnio wiążącej:
Płytki czarne Microfluor® 1 i czarne UB dają niskie tło.
Płytki czarne Microfluor® 2 są napromieniowywane co daje lepsze właściowości powinowactwa i minializuje fluorescencję tła.
Białe mikropłytki posiadają lepsze właściowości odbijania światła, wzmacniania sygnału a przez to wyższą czułość i zdolność wzmacniania stosunku sygnału do tła, w konsekwencji zwiększając zakres dynamiczny i minimalizując zakłócenia między dołkami. Są dostępne w konfiguracji wysoko i średnio wiążącej:
Białe płytki Microfluor® 1 oferują wysoką refleksję sygnału i obniżoną fluorescencję tła.
Białe płytki Microfluor® 2 są napromieniowywane co daje lepsze właściowości powinowactwa i minializuje fluorescencję tła w przypadku oznaczeń w ultrafiolecie.
White microplates have higher reflectivity to enhance signal and thus sensitivity, while improving signal-to-noise ratios, thus increasing the dynamic range and minimising crosstalk. They are available in high and medium binding configurations:
Microfluor® 1 White microplates offer high signal reflectance and reduced background fluorescence.
Microfluor® 2 White is an irradiated microplate for assays that require higher binding and reduced background for fluorescence assays in the ultraviolet range.