Drukuj
Płytki, 96 dołkowe MicroWell™, Nunc-Immuno™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
430341 439454 446140 446612 449824 456529 456537 460984 467320 467340 475094 475434 442404
735-0079EA 855 PLN
735-0079 735-0199 735-0096 735-0097 735-0030 735-0033 735-0034 735-0038 735-0044 735-0045 735-0131 735-0068 735-0083
Płytki, 96 dołkowe MicroWell™, Nunc-Immuno™
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
Polistyren, przezroczysty, bez wieczka. Płytki zaprojektowane specjalnie do ilościowych i jakościowych immunooznaczeń fazy stałej (np. ELISA) i oznaczeń powinowactwa. Dostępne w wersji z powierzchnią MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ and MultiSorp™ surfaces.  Wszystkie płytki MaxiSorp™ są certyfikowane na homogeniczność wiązania.
  • Choice of high flange or pinchbar design and flat (F), round (U) or C-shaped well bottoms
  • Plates have alphanumeric markings and fit all standard equipment
  • Barcoded version also available
Powierzchnia MaxiSorp™ posiada wysokie powinowactwo do cząsteczek z podobną ilością domen hydrofobowych i hydrofilowych, powierzchnia PolySorp™, mniej spolaryzowaną niż MaxiSorp™ i posiada wysokie powinowactwo do molekuł o hydrofobowej naturze, MediSorp™ ma właściwości pośrednie między PolySorp™ a MaxiSorp™, dając niski sygnał tła dla próbek zawierających serum, MultiSorp™ posiada wysokie powinowactwo do cząsteczek hydrofilowych.
Z certyfikatem