Drukuj
Próbówki, nisko wiążące, Nunc-Immuno™, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
443990 466982 468608
735-0017EA 1750 PLN
735-0017 735-0041 735-0047
Próbówki, nisko wiążące, Nunc-Immuno™, Nunc™
Probówki Probówki do oznaczeń immunologicznych
Polietylen (PE), z podziałką.
  • Powierzchnia posiada niższe powinowactwo do białek niż szkło i inne plastiki
  • Nie wymaga blokowania
  • Kompatybilne ze standardowymi urządzeniami
Próbówki Nunc-Immuno™ MiniSorp™ są odpowiednie dla oznaczeń opartych o metody immunologiczne włączając w to RIA.