Drukuj
Próbówki, Nunc-Immuno™, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
444202 470319
735-0018EA 1420 PLN
735-0018 391-8281
Próbówki, Nunc-Immuno™, Nunc™
Probówki Probówki do oznaczeń immunologicznych
Polistyren, z możliwością wyboru powierzchni MaxiSorp™ (hydrofilowej) lub PolySorp™ (hydrofobowej).
  • Nunc StarTubes™ o powiększonej powierzchni wewnętrznej, dające wyższą czułość i krótszy czas wykonywania oznaczeń
  • Bardzo dobra jakość optyczna a wersje MaxiSorp™ posiadają certyfikat homogeniczności powinowactwa
  • Kompatybilne ze standardowym sprzętem
Próbówki Nunc Immuno są używane do oznaczeń immunologicznych fazy stałej takich jak metoda IRMA, ELISA i ILMA.