Drukuj
Moduły i płytki immunologiczne, Nunc Immobilizer™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
436014 436006 436007 436013 436008 436015 436016 436017 436018 436020 436022 436023
734-1284EA 2420 PLN
734-1284 734-1277 734-1278 734-1283 734-1279 734-1285 734-1286 734-1287 734-1288 734-1290 734-1291 734-1292
Moduły i płytki immunologiczne, Nunc Immobilizer™
Mikropłytki Mikropłytki i paski immunologiczne
Polistyren, nie sterylny, bez wieczka. Dostępne z powierzchnią różnie modyfikowaną chemicznie: Grupami Aminowymi dla szybkiego wiązania peptydów i protein, Streptawidyną dla wiązania biotynylowanych biomolekuł takich jak peptydy, przeciwciała, oligonukleotydy lub hapteny. Dostępne w wersji przezroczystej, do oznaczeń kolorymetrycznych i przechowywania próbek, białe do oznaczeń luminescencji i fluorescencji, lub czarne do oznaczeń fluorescencji.
  • Gotowe do użycia płytki i moduły nie wymagające aktywacji lub blokowania
  • Odporna i stabilna powierzchnia z długim czasem przechowywania
  • Wysoka czułości i specyficzność
  • Wysoki poziom wiązania specyficznego
  • Wysoki poziom sygnału do zakłóceń
Całkowita pojemność dołka: 400 µl (96 dołkowe płytki i stripy z płaskim dnem), 350 µl (stripy z dołkiem C) , 120 µl (płytki 384-dołkowe).
Total well volume: 400 µl (96-well plates and flat well strips), 350 µl (C-well strips), 120 µl (384-well plates)