Drukuj
Cylindry pomiarowe, niskie, klasa B, szkło borokrzemianowe
Dostawca: Kavalier
432341544 632432341123 632432341338 632432341125 432341443
612-3800EA 102 PLN
612-3800 612-3778 612-3798 612-3779 612-3799
Cylindry pomiarowe, niskie, klasa B, szkło borokrzemianowe
Cylindry Cylindry miarowe
Szkło borokrzemowe BORO 3.3 , niskie, klasa B.
  • Podstawa szklana sześciokątna
  • Biała podziałka
Certyfikaty: ISO 4788, DIN 12 680-1