Drukuj
Cylindry miarowe PMP, nieskie, klasa B
Dostawca: KARTELL
1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339
612-4000EA 37 PLN
612-4000 612-4001 612-4002 612-4003 612-4004 612-4005 612-4006 612-4007
Cylindry miarowe PMP, nieskie, klasa B
Cylindry Cylindry miarowe
PMP (TPX®), przeźroczysty, niska forma, autoklawowalne.
  • Okrągłą podstawę i trwała biała podziałka
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Nadaje się do pracy w tempertaurze do +170 °C