Drukuj
Cylindry miarowe wysokie z korkiem, klasa B
Dostawca: SciLabware
3215/06MP 3215/08P 3215/10P 3215/12P
BIBB3215/06MPEA 230 PLN
BIBB3215/06MP 612-0086 612-0088 612-0090
Cylindry miarowe wysokie z korkiem, klasa B
Cylindry Cylindry miarowe
These Class B cylinders comprise a PYREX® borosilicate glass cylinder with a polyethylene stopper and detachable polyethylene foot.
  • White enamel graduations
  • Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
Certyfikaty: Complies with ISO 4788.
Informacje do zamówienia: Replacement parts available separately.