Drukuj
Cylindry miarowe z korkiem, wysokie, klasa B
Dostawca: SciLabware
3211/10MP 3211/12MP 3211/08MP 3211/16MP 3211/04MP 3211/06MP 3211/14MP 3211/18MP
612-0076EA 420 PLN
612-0076 BIBB3211/12MP 612-0075 BIBB3211/16MP BIBB3211/04MP BIBB3211/06MP BIBB3211/14MP BIBB3211/18MP
Cylindry miarowe z korkiem, wysokie, klasa B
Cylindry Cylindry miarowe
Borosilicate glass, with polyethylene (PE) stopper, class B.
  • Cylinders have hexagonal foot
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
Height values = maximum height
Certyfikaty: ISO 4788