Drukuj
Cylindry miarowe, wysokie, klasa A
Dostawca: HIRSCHMANN
2270193 2270160 2270170 2270175 2270180 2270186 2270190
613-4717EA 295 PLN
613-4717 612-3360 612-3361 612-3362 612-3363 612-3364 612-3365
Cylindry miarowe, wysokie, klasa A
Cylindry Cylindry miarowe
DURAN®, szkło borokrzemowe, forma wysoka, klasa A.
  • Kalibrowane na wlew (In), certyfikat zgodności z numerem serii dostępny na stronie internetowej: (www.hirschmannlab.de)
  • Stopa sześciokątna plastikowa, kołnierz ochronny, z wylewem
  • Niebieskie oznaczenia
DIN EN ISO 4788
Certyfikaty: DIN EN ISO 4788