Drukuj
Cylindry miarowe, niskie, klasa B, szkło borokrzemianowe
Dostawca: HIRSCHMANN
2400194 2400160 2400170 2400175 2400180 2400186 2400190 2400193
612-3103EA 483 PLN
612-3103 612-1532 612-1533 612-1534 612-1535 612-1536 612-1537 612-1538
Cylindry miarowe, niskie, klasa B, szkło borokrzemianowe
Cylindry Cylindry miarowe
DURAN®, szkło borokrzemowe, forma niska, klasa B.
  • Kalibrowane na wlew (In)
  • Stopa szklana sześciokątna, z wylewem
  • Brązowe oznaczenia
DIN EN ISO 4788