Drukuj
Cylindry miarowe, wysokie, klasa B
Dostawca: HIRSCHMANN
2230194 2230154 2230160 2230170 2230175 2230180 2230186 2230190 2230193
612-3063EA 497 PLN
612-3063 612-1396 612-1397 612-1398 612-1399 612-1400 612-1509 612-1515 612-1516
Cylindry miarowe, wysokie, klasa B
Cylindry Cylindry miarowe
DURAN®, szkło borokrzemowe, forma wysoka, klasa B.
  • Kalibrowane na wlew (In)
  • Stopa szklana sześciokątna, z wylewem
  • Niebieskie oznaczenia
DIN EN ISO 4788
Certyfikaty: DIN EN ISO 4788